Merck
699373
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloropropane-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Propylene dichloride-d6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3D6Cl2
Molekulargewicht:
119.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
liquid
bp
95-96 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-100 °C (lit.)
Dichte
1.216 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChIKey
KNKRKFALVUDBJE-LIDOUZCJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup - Based on data from similar materials
Flammpunkt (°C)
15.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)