Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
594709
2-Brom-3′-hydroxyacetophenon
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
Oc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2
InChIKey
IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant involved in the synthesis of:
- Pyrrole-3-carboxylic acids
- N-aryl-N-thiazolyl compounds via the Hantzsch reaction
- Disubstituted oxadiazolylindole derivatives with antiinflammatory, analgesic and nitric oxide releasing activity
- Anilino-aryl-thiazoles with inhibitory activity toward valosin-containing proteins
- Tyrosine kinase erythropoietin inhibitors
- E. coli methionine aminopeptidase inhibitors
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?