Wichtige Dokumente
59470
5,6-O-Isopropyliden-L-gulonsäure-γ-lacton
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
Beilstein:
5267697
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D +62±2°, c = 1% in H2O
mp (Schmelzpunkt)
166-170 °C
SMILES String
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7+/m0/s1
InChIKey
JNTPPVKRHGNFKM-BNHYGAARSA-N
Sonstige Hinweise
Starting material for the synthesis of an array of compounds modified in the positions 2 and 3; synthesis of isopropylidene-L-glyceraldehyde
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)
C. Hubschwerlen et al.
Organic Syntheses, 72, 1-1 (1995)
J.A. Vekemans et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 266-266 (1985)