Merck
589233
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-2-13C,15N Monohydrat
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-leucin-2-13C,15N Monohydrat, L-Leucin-2-13C,15N, N-t-Boc-Derivat Monohydrat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH213CH(15NH-Boc)CO2H · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -25°, c = 2 in acetic acid
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.CC(C)C[13C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i8+1,12+1;
InChIKey
URQQEIOTRWJXBA-QPNXREQUSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable