Merck
579785
Sigma-Aldrich
Boc-Asn-OH-α-Amin-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-asparagin-15N1 (amin-15N), L-Asparagin-15N1 (amin-15N), α-N-t-Boc-Derivat
About This Item
Lineare Formel:
H2NCOCH2CH(15NH-Boc)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -7.3°, c = 2 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m0/s1/i11+1
InChIKey
FYYSQDHBALBGHX-NPNNMFHTSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable