Merck
588326
Sigma-Aldrich
1-Bromhexadecan-16,16,16-d3
99 atom % D
Synonym(e):
Cetylbromid-16,16,16-d3, Hexadecylbromid-16,16,16-d3
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CH2)14CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
bp
190 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-18 °C (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3
InChIKey
HNTGIJLWHDPAFN-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
350.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
177 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)