Wichtige Dokumente
587621
D-Fructose-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
13C-markierte D-Fruktose, D-Levulose-13C6
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp (Schmelzpunkt)
119-122 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C](=O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
BJHIKXHVCXFQLS-HJLYHLTLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
587621-1G | 4061841682936 |
587621-500MG | 4061833637081 |