Merck
586803
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminophenyl)acetylen-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
3-(ethynyl-1)Benzenamine-13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC7H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Nc1cccc(c1)[13C]#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i2+1
InChIKey
NNKQLUVBPJEUOR-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)