Merck
718351
Sigma-Aldrich
S,S′-[1,4-Phenylenbis(2,1-ethynediyl-4,1-phenylen)]bis(thioacetat)
97% (HPLC)
Synonym(e):
Thioessigsäure-S-[4-[4-(4-acetylsulfanylphenylethinyl)-phenylethinyl]-phenyl]-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H18O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
179-189 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Sc1ccc(cc1)C#Cc2ccc(cc2)C#Cc3ccc(SC(C)=O)cc3
InChI
1S/C26H18O2S2/c1-19(27)29-25-15-11-23(12-16-25)9-7-21-3-5-22(6-4-21)8-10-24-13-17-26(18-14-24)30-20(2)28/h3-6,11-18H,1-2H3
InChIKey
HTBKJDXAIPKGEY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Thioacetate Deprotection Procedure