Merck
579734
Sigma-Aldrich
3′-Brom-4′-methylacetophenon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
42-46 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
InChIKey
PDJLFESXPVLVMR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)