Merck
403229
Sigma-Aldrich
4′-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon
≥98%
Synonym(e):
4-Brom-α,α,α-trifluoracetophenon
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4COCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.02
Beilstein:
1956460
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98%
bp
95 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-30 °C (lit.)
Dichte
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
ketone
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChIKey
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Air-Stable n-Type Organic Field-Effect Transistors Based on Carbonyl-Bridged Bithiazole Derivatives.
Ie Y, et al.
Advances in Functional Materials, 20(6), 907-913 (2010)