578673
Sauerstoff-18O2(99%)/Argon(RG), Gasgemisch Verhältnis 1:4
ratio (1:4), 99 atom % 18O
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 18O
Form
gas
Zusammensetzung
ratio (1:4)
Verwandte Kategorien
Verpackung
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?