Merck
571784
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzylisocyanat
96%
About This Item
Lineare Formel:
(H3CO)2C6H3CH2NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5330 (lit.)
Dichte
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(CN=C=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-13-9-4-3-8(6-11-7-12)10(5-9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChIKey
HDLWLDXVEAXTMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)