Wichtige Dokumente
560510
3-(Diethylamino)propylisothiocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5000 (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isothiocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)CCCN=C=S
InChI
1S/C8H16N2S/c1-3-10(4-2)7-5-6-9-8-11/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
QPBVKSLJBRCKIF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HBA2(3040) , HBB(3043)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Vorsicht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?