Wichtige Dokumente
556084
1-Vinylcyclohexanol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
74 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OC1(CCCCC1)C=C
InChI
1S/C8H14O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h2,9H,1,3-7H2
InChIKey
ZXKHOVDDJMJXQP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 1-vinyl-1-cyclohexene
- 1-vinyl-1-cyclohexylacrylate
- cyclohexylideneacetaldehyde
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)