Wichtige Dokumente
550051
N,N-Dimethylisopropylamin
≥99%
Synonym(e):
DMIPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.3905 (lit.)
bp
65.5 °C/752 mmHg (lit.)
Dichte
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)6(3)4/h5H,1-4H3
InChIKey
VMOWKUTXPNPTEN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-12.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-24.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)