Wichtige Dokumente
547298
2-Propinyl-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −45±3°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCC#C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C17H22O10/c1-6-7-22-17-16(26-12(5)21)15(25-11(4)20)14(24-10(3)19)13(27-17)8-23-9(2)18/h1,13-17H,7-8H2,2-5H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
InChIKey
HKGFUJKLPCRVFW-NQNKBUKLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?