Merck
542997
Sigma-Aldrich
Hydrazintrityl, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Hydrazin-trityl-polystyrolharz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
1.2-1.7 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
hydrazine
SMILES String
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3ccccc3)c2ccccc2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
542997-5G
542997-1G4061826706251