Merck
532339
Sigma-Aldrich
p-Toluolsulfonylhydrazid, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Polystyrol-sulfonylhydrazid-Harz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352125
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
1.0-2.0 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
hydrazine
SMILES String
[X]Cc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)NN
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
532339-25G
532339-100G4061833686553
532339-1G
532339-5G4061833373194