542687
Diallylmethylamin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
111 °C (lit.)
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H13N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-5H,1-2,6-7H2,3H3
InChIKey
WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- diallyldimethylammonium iodide
- diallylethylmethylammonium bromide
- diallylbenzylmethylammonium chloride
- alkyl substituted diallylmethyl quaternary ammonium salt monomers
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
45.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)