Merck
540129
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl-p-toluolsulfonat
98%
Synonym(e):
(2S)-(+)-Glycidyltosylat, (S)-(+)-p-Toluolsulfonsäure-2,3-epoxypropylester, (S)-(+)-Oxiran-2-methanol-p-toluolsulfonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.26
Beilstein:
3592143
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
46-49 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
tosylate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
Anwendung
Used in the first enantioselective synthesis of (R)- and (S)-4-acetyl-3-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b]oxazines.
Rechtliche Hinweise
Manufactured under license by Shasun Chemicals and Drugs Limited, using Jacobsen HKR technology.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Henry, N. et al.
Tetrahedron Letters, 45, 1465-1465 (2004)