Merck
538388
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-benzylbromid
97%
Synonym(e):
3-Brommethyl-biphenyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
phenyl
SMILES String
BrCc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChIKey
RTFPTPXBTIUISM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
3-Phenylbenzyl bromide may be used in the synthesis of the following amino alcohols:
  • NH-benzyl-(1R,2S)-norephedrine
  • NH-3-phenylbenzyl-(1R,2S)-norephedrine
  • (1R,2S)-2-(benzylamino)-1,2-diphenylethanol
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amino alcohol coordination in ruthenium (II)-catalysed asymmetric transfer hydrogenation of ketones
Petra DGI, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 1999.12, 2335-2341 (1999)