Wichtige Dokumente
538329
Acetoacetanilid
≥99.5%
Synonym(e):
AAA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
843 °F
mp (Schmelzpunkt)
83-88 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
ketone
SMILES String
CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13)
InChIKey
DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- azo pigments
- acetoacetanilido-4-aminoantipyrine (Schiff base)
- 6-aryl-2-methyl-4-oxo-N,N′-diphenyl-2-cyclohexene-1,3-dicarboxamides
- photoluminescent lanthanide complexes
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)