Merck
536717
Sigma-Aldrich
PAMAM-Dendrimer, Ethylendiamin-Kern, Generation 6.0 -Lösung
5 wt. % in methanol
Synonym(e):
Poly(amidoamine)
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=6);dendri PAMAM(NH2)256
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58046.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Beschreibung
amino surface groups
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 6.0
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
5 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
256
Dichte
0.806 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Physikalische Form
Es enthält 256 primäre Aminogruppen an der Oberfläche.
Rechtliche Hinweise
Hergestellt von Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.