Merck
648159
Sigma-Aldrich
PAMAM-Dendrimer, Cystaminkern, Generation 5, Lösung
10 wt. % in methanol
Synonym(e):
PAMAM-Dendrimer, cystamin-Kern, Generation 5.0 -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NH2)128
Molekulargewicht:
28917.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Beschreibung
amino surface groups
Qualitätsniveau
Form
solution
Mol-Gew.
generation 5
Leistungsmerkmale
core type cystamine core
Konzentration
10 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
128
bp
64.7 °C
Dichte
0.860 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
unit weight includes solvent
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritic NanoTechnologies, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)