535206
(Trimethylsilyl)-acetylen-d
99 atom % D
Synonym(e):
Ethynyl-2-d-trimethylsilane
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
53 °C (lit.)
Dichte
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1D
InChIKey
CWMFRHBXRUITQE-MICDWDOJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-29.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-34.4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)