Wichtige Dokumente
533394
5-Brom-2-methoxybenzylzinkchlorid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
0.5 M in THF
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(Br)cc1C[Zn]Cl
InChI
1S/C8H8BrO.ClH.Zn/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2;;/h3-5H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
RYJPUAHIDAORNN-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)