Merck
498793
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzylzinkchlorid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2ZnCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cccc(C[Zn]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Zn/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
JHGABGHCJFDTCT-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)