Wichtige Dokumente
517380
4-Cyanobenzylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
NCC6H4CH2ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.956 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6N.BrH.Zn/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
OPFGYNVCSQCBCL-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?