Merck
530255
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-phenylbuttersäure
96%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(NH2)(CO2H)C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
276-280 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCC(N)(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-10(11,9(12)13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
UBXUDSPYIGPGGP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)