Wichtige Dokumente
529745
Isopropyllithium -Lösung
0.7 M in pentane
Synonym(e):
2-Lithiopropane, 2-Propyllithium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
0.7 M in pentane
bp
35-36 °C
Dichte
0.632 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]C(C)C
InChI
1S/C3H7.Li/c1-3-2;/h3H,1-2H3;
InChIKey
HDSLTIHESBGENB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-31.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-35 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?