Merck
525898
Sigma-Aldrich
Methyl-(1-methylindolyl)-3-glyoxylat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
96-100 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(=O)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H11NO3/c1-13-7-9(11(14)12(15)16-2)8-5-3-4-6-10(8)13/h3-7H,1-2H3
InChIKey
SBHIWUQNUXJUMN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl (1-methylindolyl)-3-glyoxylate can be prepared from 1-methylindole.
Anwendung
  • Reactant for synthesis of sotrastaurin analogs
  • Reactant for preparation of protein kinase C (PKC) inhibitors
  • Reactant for preparation of indolyl diols
Methyl (1-methylindolyl)-3-glyoxylate may be used to synthesize 3-[(1-methyl)-3-indolyl]-4-(3-indolyl)-1H-pyrrole-2,5-dione and 3,4-[(1-methyl)-3-indolyl]-1H-pyrrole-2,5-dione.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A New, Efficient Method for the Synthesis of Bisindolylmaleimides.
Margaret M. Faul et al.
The Journal of organic chemistry, 63(17), 6053-6058 (2001-10-24)