Merck
518972
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Fluorphenyl)vinylborsäure
95%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH=CHB(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
182-186 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
OB(O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H8BFO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
InChIKey
GBNJRIQSFJFDII-AATRIKPKSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Conjugate addition reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)