Wichtige Dokumente
518352
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol, polymergebunden
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
DHP-Harz, Ellmans DHP-Harz
About This Item
Empfohlene Produkte
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Kennzeichnungsgrad
~0.7 mmol/g loading
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C3CC(COCc4ccccc4)OC=C3
InChIKey
NZNILWSVTWMRHZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)