Merck
512559
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)wolfram(IV)-dihydrid
About This Item
Lineare Formel:
(C5H4CH(CH3)2)2WH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Zusammensetzung
W, 43.8-48.0% gravimetric (with Cinchonine)
Eignung der Reaktion
core: tungsten
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.6 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
SMILES String
[WH2].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.W.2H/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;;;
InChIKey
BRZLVTGJFZKZNZ-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)