Wichtige Dokumente
675202
Tetrakis(hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidinato)ditungsten(III) dichloride
Synonym(e):
Tetrakis(1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidinate)ditungsten(III) dichloride, Tetrakis(1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidinato)ditungsten(III) dichloride, W2(hpp)4Cl2
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
233-235 °C
SMILES String
C12=NCCCN1CCCN2[W-]3([Cl+][W-](N4C5=NCCCN5CCC4)(N6C7=NCCCN7CCC6)[Cl+]3)N8C9=NCCCN9CCC8
InChI
1S/4C7H12N3.2Cl.2W/c4*1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1;;;;/h4*1-6H2;;;;/q4*-1;4*+1
InChIKey
ULSLYQPHFUUSFQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)