Wichtige Dokumente
510750
1-Chlor-4-(phenylethinyl)benzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phenyl
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H9Cl/c15-14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-11H
InChIKey
YMZAAGCDWVIPNL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)