Dampfdruck
186 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
Dichte
0.723 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC#CCC
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
6.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-14 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?