Wichtige Dokumente
50515
Glycyrrhetinsäure-stearylester
≥95.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
mp (Schmelzpunkt)
70-77 °C
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
ketone
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)[C@@]1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC(=O)[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1
InChI
1S/C48H82O4/c1-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-33-52-42(51)45(5)30-29-44(4)31-32-47(7)36(37(44)35-45)34-38(49)41-46(6)27-26-40(50)43(2,3)39(46)25-28-48(41,47)8/h34,37,39-41,50H,9-33,35H2,1-8H3/t37-,39-,40-,41+,44+,45-,46-,47+,48+/m0/s1
InChIKey
WNIFXKPDILJURQ-JKPOUOEOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)