Wichtige Dokumente
499374
Propylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.947 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC[Zn]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Zn/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
OZHGVUVKQNWJAV-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?