Wichtige Dokumente
49914
1-Benzyl-3-methyl-imidazolium-chlorid
≥97.0%
Synonym(e):
1-Methyl-3-benzyl-imidazoliumchlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
[Cl-].C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.ClH/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-8,10H,9H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
FCRZSGZCOGHOGF-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Task-Specific Ionic Liquids