Merck
498548
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2CHCH2ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.963 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(CC)C[Zn]Br
InChI
1S/C6H13.BrH.Zn/c1-4-6(3)5-2;;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
UNEWQCWPYUUACG-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)