Wichtige Dokumente
497738
sec-Butylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(CH3)ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
CEPYOHCIVRAVIM-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
sec-Butylzinc bromide solution can be used to prepare 6-sec-butyl-2-chloro-3-(1-hydroxy-4-methoxymethoxyphenylmethyl)pyrazine, a key intermediate for the synthesis of septorin.
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
A new route to Septorin via controlled metalations of pyrazines. Diazines XXX
Fruit C, et al.
Tetrahedron, 57(46), 9429-9435 (2001)