Merck
493422
Sigma-Aldrich
Tetracosansäure-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)21CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
272 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
85-86 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i24+1
InChIKey
QZZGJDVWLFXDLK-MCHSYIMZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)