Merck
604801
Sigma-Aldrich
L-Prolin-13C5
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C5H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
228 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2]N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChIKey
ONIBWKKTOPOVIA-JRGPAWSWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)