Wichtige Dokumente
492248
Dimethylsuccinat-2,2,3,3-d4
98 atom % D
Synonym(e):
Dimethyl butandioat-2,2,3,3-d4
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3O2CCD2CD2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18-19 °C (lit.)
Dichte
1.148 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(C(=O)OC)C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
InChIKey
MUXOBHXGJLMRAB-KHORGVISSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?