Merck
489549
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-glycin-2-13C, Glycin-2-13C, N-Fmoc Derivat
About This Item
Lineare Formel:
(HN-Fmoc)13CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
174-175 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1
InChIKey
NDKDFTQNXLHCGO-QBZHADDCSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)