488542
Chlormethan-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Methyl-13C chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.74 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3796 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
−24.2 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−97 °C (lit.)
Dichte
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]Cl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3/i1+1
InChIKey
NEHMKBQYUWJMIP-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Empfohlene Produkte
Empfohlenes Ventil
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable