Wichtige Dokumente
487651
Hydrozimtsäure-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
3-Phenylpropionsäure-2,3-13C2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
280 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
Dichte
1.085 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
OC(=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1
InChIKey
XMIIGOLPHOKFCH-AKZCFXPHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)