Wichtige Dokumente
487309
4-Fluorbenzylisocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
Dichte
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
isocyanate
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChIKey
HHSIWJYERNCLKQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?